24702
Insert for 2 mL standard opening vial, 4.6 mm I.D.
volume 0.25 mL, clear glass (shell style), O.D. × H 5 mm × 31 mm, pkg of 1000 ea
About This Item
Codice UNSPSC:
41121806
Prodotti consigliati
Materiali
clear glass (shell style)
Confezionamento
pkg of 1000 ea
D.E. × alt.
5 mm × 31 mm
Volume
0.25 mL
Compatibilità
for use with 12 × 32mm vials with 4.6mm I.D.
Categorie correlate
Descrizione generale
Vial inserts basically permit the use of smaller sample volumes with standard autosampler vials. Inserts are generally chosen based on the inner diameter of the vial neck. Standard opening vials (4.6 mm ID) require a 5 mm OD insert.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)