Key Documents
23909
Supelco
Provetta OMI® con purificante
OMI-4 Purifier Tube
Sinonimo/i:
OMI®-4 INDICATOR TUBE
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
Descrizione generale
L′OMI è un agente purificante per trattamento finale che rimuove molti contaminanti che vengono tralasciati dagli altri purificanti utilizzati nelle fasi precedenti. Elimina simultaneamente e irreversibilmente l′umidità, l′ossigeno, il monossido di carbonio, l′anidride carbonica, la maggior parte dei composti dello zolfo, la maggior parte dei composti alogeni, gli alcoli e i fenoli fino a meno di 10 ppb. Si consiglia di installare un′unità OMI nei flussi di gas di trasporto prima di ogni GC. È costituito da due componenti:
  • Un supporto per la provetta riutilizzabile installato nel sistema di erogazione del gas. L′uso del policarbonato garantisce la massima sicurezza e permette di osservare l′interno della provetta.
  • Una provetta con l′agente purificante che contiene una resina indicatrice (il colore passa da nero a bruno in caso di esposizione a un solo ppm di umidità o ossigeno). L′uso del vetro impedisce la diffusione dei contaminanti presenti nella stanza nel flusso del gas e permette di osservare l′interno della provetta.
Le provette di agente purificante esauste possono essere facilmente sostituite. È sufficiente svitare il gruppo terminale del supporto della provetta e sostituirla con una nuova provetta di agente purificante. Il design del prodotto impedisce l′ingresso dell′aria ambiente nella nuova provetta durante l′installazione (i fogli protettivi di stagnola che coprono le estremità vengono forati soltanto nel momento in cui il gruppo terminale viene riavvitato sul supporto della provetta per completare l′installazione).
Nota: questo articolo necessita un supporto riutilizzabile per la provetta (da acquistare separatamente).
Nota a piè di pagina
First time users must order both a purifier tube and a reuseable holder (P/N 23926).
Note legali
OMI is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Richiesto ma non fornito
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Water-react 1
Codice della classe di stoccaggio
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)