Documenti fondamentali
23311
Supelco
Stainless Steel Graphite Ferrules
About This Item
Codice UNSPSC:
41121815
Confezionamento
pkg of 4 ea
Produttore/marchio commerciale
Shimadzu 221-15563-91 (OEM)
Descrizione generale
Graphite ferrules and stainless steel spacers for use with 5 mm columns and liners in Shimadzu GCs.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)