23229
Amber storage bottles
volume 60 mL, O.D. × H 38 mm × 95 mm, thread for 20-400, PTFE/silicone septum, black phenolic hole cap, pkg of 12 ea
Sinonimo/i:
SCREW-CAP AMBER SEPTUM BOTTLE 60ML PK12
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
PTFE septum face
PTFE/silicone septum
amber glass bottle
black phenolic hole cap
Caratteristiche
closure type screw top bottle
pre-assembled
Confezionamento
pkg of 12 ea
D.E. × alt.
38 mm × 95 mm
Volume
60 mL
Raccordi
thread for 20-400
Categorie correlate
Descrizione generale
Prodotti correlati
Ricambio
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)