Key Documents
23029-U
Replacement needles for 6 port Mini-Vap
stainless steel, pkg of 6 ea
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Materiali
stainless steel
Confezionamento
pkg of 6 ea
Descrizione generale
Replacement needles for 6 port Mini-Vap is an accessory used along with a 6-port Mini-Vap (22971) concentrator/evaporator.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)