22480-U
Ferrula capillare Supeltex M-4, per uso generale
I.D. 0.4 mm, 0.10-0.25 mm Column I.D., pkg of 50 ea
Confezionamento
pkg of 50 ea
Diam. int.
0.4 mm
Compatibilità
0.10-0.25 mm Column I.D.
Descrizione generale
Supelco ha perfezionato il design di queste ferrule in grafite per ottenere un profilo pulito e nitido con flashing minimo.
Caratteristiche: si blocca a un quarto di giro dopo aver serrato con le dita. Massimo contatto con la superficie di tenuta, riduzione del rischio di contaminazione della colonna al momento dell'installazione.
Composizione:grafite flessibile
Temperatura massima: 450 °C
Caratteristiche: si blocca a un quarto di giro dopo aver serrato con le dita. Massimo contatto con la superficie di tenuta, riduzione del rischio di contaminazione della colonna al momento dell'installazione.
Composizione:grafite flessibile
Temperatura massima: 450 °C
Note legali
Configurato per
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)