22309
Boccole Supeltex M-1 per colonne impaccate, D.E. colonna 1/8”
I.D. 1/8 in., 1/8 in. O.D. Column, pkg of 100 ea
About This Item
Codice UNSPSC:
41121815
Prodotti consigliati
Confezionamento
pkg of 100 ea
Diam. int.
1/8 in.
Raccordi
1/8 in. for 1/8 in. O.D. packed column
Compatibilità
1/8 in. O.D. Column
Categorie correlate
Descrizione generale
Characteristics: Ideal for connection to mass spectrometers. High reusability. Isothermal use only.
Material Composition: Ceramic-filled PTFE
Maximum Temperature: 250 °C
Material Composition: Ceramic-filled PTFE
Maximum Temperature: 250 °C
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)