Documenti fondamentali
11993
Supelco
Coated GC Packing
phase 5% Carbowax 20M, matrix 40/60 Chromosorb T support, bottle of 50 g
About This Item
Codice UNSPSC:
23151817
Confezionamento
bottle of 50 g
Parametri
60-225 °C temp. range
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
Matrice
40/60 Chromosorb T support
Gruppo funzionale matrice
5% Carbowax 20M phase
Tipo di colonna
packed GC
Compatibilità
for analyte group general
Descrizione generale
Ready-to-use coated packing for those wanting to pack their own columns.
Applicazioni
general use
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
STOT RE 1 Inhalation
Organi bersaglio
Lungs
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Columns for Gas Chromatography: Performance and Selection.
Grob RL and Barry EF.
Science, 22-23 (2007)
Analytical Measurements in Aquatic Environments.
Namiesnik J and Szefer P.
Science, 73-73 (2009)