21098-U
Fase stazionaria per GC
phase DC QF-1 (FS 1265), bottle of 50 g
About This Item
Prodotti consigliati
Confezionamento
bottle of 50 g
Livello qualitativo
Parametri
0-225 °C temp. range
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
Gruppo funzionale matrice
DC QF-1 (FS 1265) phase
Solubilità
acetone: soluble
Descrizione generale
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)