20896-U
Tenax® TA Thermal Desorption Tube
glass, O.D. x I.D. x L 6 mm × 4 mm × 4.5 in., fritted, preconditioned, pkg of 1 ea
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Tenax® TA, glass TD tube, fritted, O.D. × I.D. × L 6 mm × 4 mm × 4.5 in., preconditioned, 35-60 mesh, pkg of 1 ea
Materiali
glass TD tube
Livello qualitativo
agenzia
EPA TO-1,IP-1B
Descrizione
Sealed with TDS³ Storage Container
Caratteristiche
fritted
preconditioned
Confezionamento
pkg of 1 ea
Caratteristiche più verdi
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
tecniche
active air sampling: suitable
D.E. × D.I. × lungh.
6 mm × 4 mm × 4.5 in.
Matrice
Tenax TA porous polymer
Dimensione particelle
35-60 mesh
applicazioni
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Compatibilità
for use with ACEM-9300, ACEM-900 850/890 TDU, MTDU, and OI Analytical Eclipse Air Tube Desorber
Categoria alternativa più verde
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)