20255-U
ORBO™ 100 on Carbotrap® B (20/40), 350/175 mg
W,W,W separators, O.D. × L 7 mm × 110 mm, pkg of 25 ea
Sinonimo/i:
ORBO™ Carbotrap® Tube
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
W,W,W separators
Livello qualitativo
Nome Commerciale
ORBO™
Composizione
Bed A, 350 mg
Bed B, 175 mg
Confezionamento
pkg of 25 ea
Produttore/marchio commerciale
ORBO™ 100
tecniche
active air sampling: suitable
D.E. × lungh.
7 mm × 110 mm
Matrice
Carbotrap® B Graphitized Carbon Black (GCB)
Dimensione particelle
20-40 mesh
applicazioni
air monitoring
environmental
industrial hygiene
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
20255-U | 4061833524657 |