20034AST
Astec® CYCLOBOND I 2000 Chiral (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 10 mm, HPLC Column
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Astec® Cyclobond I 2000 Chiral HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 10 mm
Materiali
stainless steel column
Nome Commerciale
Astec®
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Astec®
Parametri
0-50 °C temperature
172 bar pressure (2500 psi)
tecniche
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
Lungh. × D.I.
25 cm × 10 mm
Matrice
silica particle platform
Gruppo funzionale matrice
cyclodextrin, beta- phase
Dimensione particelle
5 μm
Dimensione pori
100 Å
pH di lavoro
3.5-7
Tecnica di separazione
chiral
Descrizione generale
- Bonded phase: Underivatized, native β-cyclodextrin
Resources:
CYCLOBOND FAQs
CYCLOBOND Reference Bibliography
Chiral Product Literature
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Contenuto correlato
CYCLOBOND is the name given to Astec technology for bonding cyclodextrins to a high purity silica gel through a stable ether linkage.