18208
Heavy metal mix according to USP <561> articles of botanical origin
(in 12% nitric acid), TraceCERT®
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
TraceCERT®
Livello qualitativo
agenzia
according to USP
Nome Commerciale
TraceCERT®
Forma fisica
liquid
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Composizione
As, 20 mg/L
Cd, 5 mg/L
Hg, 10 mg/L
Pb, 50 mg/L
Concentrazione
(in 12% nitric acid)
tecniche
ICP: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
cannabis testing
Formato
multi-component solution
Descrizione generale
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Rischi supp
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)