11501-U
PTFE Packed GC Column (General Configuration)
phase none, matrix Chromosil 310 support, L × O.D. × I.D. 8.0 ft (2.4 m) × 1/8 in. × 2.1 mm, Ends empty; middle 6 ft packed
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
PTFE
Livello qualitativo
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
Lungh. × D.E. × D.I.
8.0 ft (2.4 m) × 1/8 in. × 2.1 mm, Ends empty; middle 6 ft packed
Matrice
Chromosil 310 support
Gruppo funzionale matrice
none phase
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Tipo di colonna
packed GC
Compatibilità
configured for general coil use
for analyte group used with sulfur compounds
for use with General Configuration
Descrizione generale
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Met. Corr. 1
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)