ZRB2196
Anti-Apaf-1 Antibody, clone 1C7 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinonimo/i:
Apoptotic protease-activating factor 1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Ricombinante
expressed in HEK 293 cells
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1C7, recombinant monoclonal
Descrizione
1C7 Clone
Nome Commerciale
ZooMAb® learn more
Stato
lyophilized
PM
calculated mol wt 141.84 kDa
observed mol wt ~140 kDa
Purificato mediante
using Protein A
Reattività contro le specie
human
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
bovine, monkey
Confezionamento
antibody small pack of 25 μL
Caratteristiche più verdi
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
Convalida avanzata
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
tecniche
ELISA: suitable
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
Sequenza dell’epitopo
C-terminal
N° accesso ID proteina
N° accesso UniProt
Categoria alternativa più verde
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Informazioni sul gene
human ... Apaf1(317)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Evaluated by Western Blotting in Jurkat cell lysate.
Western Blotting Analysis (WB): A 1:1,000 dilution of this antibody detected Apaf-1 in Jurkat cell lysate.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A 1:10,000 dilution from a representative lot detected recombinant fragment of Human Apaf-1.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected Apaf-1 in THP-1 cells.
Affinity Binding Assay: A representative lot of this antibody bound Apaf-1 peptide with a KD of 3.7 x 10-7 in an affinity binding assay.
Enzyme Immunoassay (ELISA) Analysis: A serial of dilutions from a representative lot detected recombinant Human Apaf-1.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)