Z768626
Nalgene® square graduated media bottle
without cap, PET, sterile, capacity 125 mL
Sinonimo/i:
media storage bottle, square plastic bottle
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
PET
square bottle
Giunto
Joints threaded neck (38-430)
Sterilità
sterile
Caratteristiche
graduations
without cap
Confezionamento
pack of 96 ea (4 x pack of 24)
Produttore/marchio commerciale
Nalgene® 342044-0125 (USA)
Nalgene® 842044-0125
Capacità
125 mL