Documenti fondamentali
Z760994
PCV cell counting tubes
no cap or graduations, for easy read ruler
Sinonimo/i:
Cell Counting Tubes, PCV Counting Tubes, Tubes for Cell Counting
About This Item
Codice UNSPSC:
41121706
NACRES:
NB.22
Materiali
(PCV)
colorless tube
conical bottom
straight neck
Sterilità
non-sterile
Confezionamento
pack of 50 ea
Produttore/marchio commerciale
TPP 87007
Disponibilità
not available in (available only in North America)
Descrizione generale
The packed cell volume (PCV) tube is a quick and reproducible measuring technique of the cell volume that is suitable to monitor cell growth (cell mass).
Caratteristiche e vantaggi
  • Present with or without scale.
  • Fits in microcentrifuges.
  • Caps available if required.
  • Ideal to monitor cell growth
Raccomandato
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)