Documenti fondamentali
Z744122
Freezer box
W × L 3 in. × 3 in., without dividers
Sinonimo/i:
freezer container, freezer storage, storage container
About This Item
Codice UNSPSC:
41123300
Materiali
white
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Diversified Biotech FRSB-5000
tecniche
cryopreservation: suitable
Largh. × lungh.
3 in. × 3 in.
Descrizione generale
3" Freezer Box, Each
Applicazioni
Cryogenics
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)