Z744121
Freezer box
W × L 2 in. × 2 in., without dividers
Sinonimo/i:
freezer container, freezer storage, storage container
About This Item
Codice UNSPSC:
55121611
Prodotti consigliati
Materiali
white
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Diversified Biotech FRSB-4000
tecniche
cryopreservation: suitable
Largh. × lungh.
2 in. × 2 in.
Descrizione generale
2" Freezer Box, Each
Applicazioni
Cryogenics
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)