Z743368
Direct Thermal Cryo-Tags®
Cryo-Spot, orange, diam. Type="regular">1/2 in., pkg of 4000 roll of
Sinonimo/i:
cryogenic vial labels, freezer labels
About This Item
Prodotti consigliati
Confezionamento
pkg of 4000 roll of
Produttore/marchio commerciale
Diversified Biotech DTCR-4500-O
Parametri
temp. range at 70 to -196 °C
tecniche
cryopreservation: suitable
Diametro
Type="regular">1/2 in.
Colore
orange
Compatibilità
Important note for Customers outside of USA: Our Direct Thermal labels are designed to work with U.S. Model Dymo printers only. Labels are not compatible with European DYMO printers.
Descrizione generale
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)