Documenti fondamentali
Z743338
Cryo-Babies® Labels
yellow, L × W 1.28 in. × 0.50 in., pkg of 1000 roll Labels
Sinonimo/i:
cryogenic vial labels, freezer vial labels
About This Item
Codice UNSPSC:
41103032
NACRES:
NB.35
Confezionamento
pkg of 1000 roll Labels
Produttore/marchio commerciale
Diversified Biotech CRY-1000-Y
tecniche
cryopreservation: suitable
Lungh. × largh.
1.28 in. × 0.50 in.
Colore
yellow
Note legali
Cryo-Babies is a registered trademark of Diversified Biotech
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)