Z743337
Cryo-Babies® Labels
white, L × W 0.94 in. × 0.50 in., pkg of 1000 roll Labels
Sinonimo/i:
cryogenic vial labels, freezer vial labels
About This Item
Codice UNSPSC:
41103032
NACRES:
NB.35
Prodotti consigliati
Confezionamento
pkg of 1000 roll Labels
Produttore/marchio commerciale
Diversified Biotech CRY-0500
tecniche
cryopreservation: suitable
Lungh. × largh.
0.94 in. × 0.50 in.
Colore
white
Note legali
Cryo-Babies is a registered trademark of Diversified Biotech
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)