Documenti fondamentali
Z740133
BRAND® TipBox, empty
with yellow tip-tray for 200 μL tips
About This Item
Codice UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.01
Materiali
colorless polypropylene box, lid, and holder (includes a colored tip-tray)
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
autoclavable (121°C, 2 bar)
Holds <200 μl tips
stackable
Confezionamento
box of 1
Produttore/marchio commerciale
BRAND 732992
Descrizione generale
TipBox, non-sterile: the 5 mL and 10 mL tips are only available as a racked tip version in these specially corresponding TipBoxes.
Altre note
BR732992 (India)
Note legali
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2