Z740130
BRAND® TipBox, empty
with blue tip-tray for 1000 μL tips
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
colorless polypropylene box, lid, and holder (includes a colored tip-tray)
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
autoclavable (121°C, 2 bar)
Holds <1000 μl tips
stackable
Confezionamento
box of 1
Produttore/marchio commerciale
BRAND 732996
Descrizione generale
TipBox, non-sterile: the 5 mL and 10 mL tips are only available as a racked tip version in these specially corresponding TipBoxes.
Altre note
BR732996 (India)
Note legali
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)