Z734098
IKA® ULTRA-TURRAX® disperser tools, plastic
dispersing element for T-25 digital disperser, 10 mm, 10/cs
Sinonimo/i:
disperser blades, tissue grinders, tissue homogenizers
About This Item
Codice UNSPSC:
41103800
NACRES:
NB.22
Prodotti consigliati
Materiali
polycarbonate
Caratteristiche
autoclavable
polycarbonate rotor-stator
Confezionamento
case of 12
pack of 12
Produttore/marchio commerciale
IKA 3452200
Diametro
10 mm
Altre note
Vendor has changed pack size from 10EA to 12EA
Note legali
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
ULTRA-TURRAX is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)