Documenti fondamentali
Z720984
Nunc® Cell Factory accessories
PTFE connector with O-ring, non-sterile, 2/cs
Sinonimo/i:
cell harvesting system, closed cell culture system
About This Item
Codice UNSPSC:
41161502
NACRES:
NB.22
Sterilità
non-sterile
Confezionamento
pack of 1
case of 2
Produttore/marchio commerciale
Nunc 173250
Altre note
Cell Factory accessories for filling and emptying the cell factories with media
Note legali
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)