Documenti fondamentali
Z717487
Syringe tips for Nichiryo 8100 repetitive volume dispenser
maximum volume 6.0 mL
About This Item
Codice UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.01
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
electronic: no
single-channel
Confezionamento
pack of 100 ea (6 mL Syringes)
Produttore/marchio commerciale
Nichiryo SG-L
Disponibilità
not available in (Not available in France)
Volume massimo
6.0 mL
Volume
6.0 mL
Descrizione generale
Syringes are autoclavable for re-use, saving plastic waste and cost (except 3 mL and 60 mL syringes).
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)