Z707430
AeraSeal™ film
non-sterile
Sinonimo/i:
ELISA plate seal, breathable plate seal, permeable rayon film, piercable plate seal, qPCR plate seal
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
Rayon film
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
piercable
Confezionamento
pack of 100 ea
Produttore/marchio commerciale
Excel Scientific B-100
tecniche
tissue culture: suitable
Lunghezza
142.9 mm
Largh. × lungh.
8.26 cm × 14.29 cm
Larghezza
82.6 mm
Descrizione generale
- non-cytotoxic, highly gas permeable
- easily pierceable with pipet tips or pipets for sample recovery
- recommended for temperatures from -20 °C to +80 °C
Note: AeraSeal™ films are suitable for hypoxic culture conditions.
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)