Z369659
SealPlate® film
non-sterile
Sinonimo/i:
ELISA plate seals, qPCR plate seal
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
polyester film
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
piercable: no
Confezionamento
pack of 100 ea
Produttore/marchio commerciale
Excel Scientific 100-SEAL-PLT
Parametri
-40 to +120 °C temperature
tecniche
ELISA: suitable
Lunghezza
146 mm
Largh. × lungh.
7.94 cm × 14.6 cm
79.4 mm × 141 mm
Larghezza
79.4 mm
Misura
Up to 1536 wells
Colore
clear
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Protocolli
GenomePlex is a Whole Genome Amplification (WGA) method that allows the researcher to generate a representative, 500-fold amplification of genomic DNA
Contenuto correlato
GenomePlex is a Whole Genome Amplification (WGA) method that allows the researcher to generate a representative, 500-fold amplification of genomic DNA