Z688754
Nunc® IVF multidish
non-treated, 4 well dish, 1.9 cm2/well, 120/cs
Sinonimo/i:
4 well culture dish, 4 well multidish
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
polystyrene
square
Sterilità
sterile
sterile
Caratteristiche
lid: no
Confezionamento
case of 120 ea
Produttore/marchio commerciale
Nunc 179830
Lungh. × Largh. vaschetta
66 mm × 66 mm
Lungh. × largh. lastra
66 mm × 66 mm
Misura
4 wells
Area superficiale
1.9 cm2 , per well
Area superficie pozzetto
1.9 cm2
Colore
clear
Compatibilità
suitable for (in vitro fertilization)
Tipo di binding
non-treated surface
Descrizione generale
- Full batch control of all components in the final product for full traceability
- Unique certification based on a 1-cell stage mouse embryo toxicity test
- The certificate confirms: Sterility (SAL 10-6), Non-pyrogenicity, USP Class VI test
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)