Z665592
Hettich® centrifuge adapters
for ROTINA 38/38R, ROTINA 420/420R and ROTANTA 460/460R Centrifuges, Adapter for 50 ml Falcon tubes (29x115 mm)
About This Item
Codice UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.22
Prodotti consigliati
Caratteristiche
Holds 50 mL tubes
Confezionamento
pack of 4 ea
Produttore/marchio commerciale
Hettich 5259
tecniche
centrifugation: suitable
Compatibilità
for use with 5051 (bucket)
Descrizione generale
- compatible with bucket/carriers 5051, 5628
Note legali
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)