Documenti fondamentali
Z601586
Hettich® centrifuge adapters
for ROTOFIX 32A and UNIVERSAL 320/320R Centrifuges, Adapter for 15 mL Falcon tubes (17x120 mm)
About This Item
Codice UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.22
Caratteristiche
Holds 15 mL tubes
Confezionamento
pack of 4 ea
Produttore/marchio commerciale
Hettich 1347
tecniche
centrifugation: suitable
Compatibilità
for use with 1481 1490, 1495 (buckets)
Descrizione generale
  • compatible with bucket/carriers 1381 (Z601543) and 1430 (Z729132)
Note legali
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG