Z663360
Brady® thermal labeling system (TLS) labels
label for 0.2 mL PCR tube, W × L 38.10 mm × 17.28 mm, polyester
About This Item
Codice UNSPSC:
55121611
NACRES:
NB.35
Prodotti consigliati
Materiali
polyester
white
Confezionamento
roll of 750 labels
Produttore/marchio commerciale
Brady PTL-108-461
Disponibilità
available only in EU
tecniche
PCR: suitable
Largh. × lungh.
38.10 mm × 17.28 mm
Note legali
Brady is a registered trademark of Brady Worldwide, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)