Z662682
Kern pocket balances
weighing capacity 1,000 g, resolution: 1 g
About This Item
Prodotti consigliati
Caratteristiche
CE compliant
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Kern CM 1 K-1N
Disponibilità
not available in USA and Canada
Capacità di pesata
1,000 g, resolution: 1 g
Lungh. × largh. × alt. complessive
85 mm × 130 mm × 25 mm
Lung. × larg. piattino
70 mm × 80 mm
Batteria
3 × 1.5 V AAA
Categorie correlate
Descrizione generale
- Handy pocket sized balance with calculator
- Protected against pressure and dust by a hardcase
- Auto-off function after 4 minutes to preserve battery
- Adjusting programme CAL, guarantees high quality
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)