Documenti fondamentali
OH30428215
Ohaus® Compass External Calibration Portable Balance
Model CR2200, weighing capacity 2200 g, resolution: 1 g
Sinonimo/i:
laboratory balance, movable balance, transportable balance, travel balance, weighing balance
About This Item
Codice UNSPSC:
41111502
NACRES:
NB.13
Materiali
plastic weighing plate
Caratteristiche
CE compliant
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Ohaus® 30428215
Capacità di pesata
2200 g, resolution: 1 g
weighing pan W × W
13.2 cm × 12.5 cm
Batteria
alkaline, 300 hr life
Descrizione generale
External Calibration - Slim, space-saving design allows for stackable storage.
Applicazioni
Weighing
Caratteristiche e vantaggi
Intuitive two-button design makes for easy operation.
Note legali
Ohaus is a registered trademark of Ohaus Corp.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)