OH30428210
Ohaus® Compass Energy Efficient Portable Balance
Model CX1201, weighing capacity 1200 g, resolution: 0.1 g, External calibration
Sinonimo/i:
laboratory balance, movable balance, transportable balance, travel balance, weighing balance
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
metal weighing plate
Caratteristiche
CE compliant
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Ohaus® 30428210
Capacità di pesata
1200 g, resolution: 0.1 g
Largh. × Lungh. della navicella
14.2 cm × 12.8 cm
Batteria
alkaline, 1000 hr life
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
OH30428210-1EA | 4065266747669 |