Z653578
Pyrex® glass culture tubes
O.D. × L 14 mm × 100 mm, wall thickness 1.5 mm, thread size 13 mm , cap
Sinonimo/i:
1636/24MP
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
borosilicate glass tube
clear tube
round bottom
screw top cap
screw top neck
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
neck thread external thread
Confezionamento
pack of 40 ea
Produttore/marchio commerciale
SciLabware 1636/24MP
Disponibilità
available only in EU
D.E. × lungh.
14 mm × 100 mm
Capacità
9 mL
Misura filettatura
13 mm , cap
Spessore delle pareti
1.5 mm
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
- Manufactured from borosilicate glass 3.3
- High resistance to attack from water reduces leaching of contaminants which can cause pH changes
- PBT screwcaps with inert PTFE lined rubber disc
- Cap can withstand repeated dry heat and steam sterilization cycles.
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)