Z642878
Greiner culture tubes
capacity 14 mL, sterile
Sinonimo/i:
culture tubes, culture vials, plastic culture tubes, Greiner culture tubes
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
cap (snap vent stopper)
natural tube
polypropylene tube
round bottom
straight neck
Sterilità
sterile
Caratteristiche
RNase and DNase free
neck thread push fit
Confezionamento
pack of 1000 ea
Produttore/marchio commerciale
Greiner 187262
Disponibilità
available only in EU
Capacità
14 mL
diam. × lung.
18 mm × 95 mm
Descrizione generale
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)