Z630403
Binder cooled incubators KB series
KB 53
Sinonimo/i:
Binder KB 53
About This Item
Prodotti consigliati
Ingresso CA/CC
230 V
Materiali
glass inner door (with smooth inner side)
Caratteristiche
CE compliant
Environmentally friendly refrigerant R134a
RS422 printer and communication interface for stand software ATP-COM DataControlSystem
Temperature safety device CI. 3.1
digital temperature setting with ramp functions
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
KB 53
Binder 9020-0243
Disponibilità
available only in EU
Parametri
-9.9-99.9 °C temperature
Lungh. × Largh. × Alt.
575 mm × 634 mm × 837 mm
Volume camera interna
53 L
Peso
72 kg
Descrizione generale
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)