Z623598
Hettich® centrifuge adapters
for ROTINA 38/38R, ROTINA 420/420R and ROTANTA 460/460R, for 4.5-5 mL blood/urine tubes (11x92 mm) and 7 mL round bottom tubes (12x100 mm)
About This Item
Codice UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.82
Prodotti consigliati
Caratteristiche
Holds 7 mL tubes
Confezionamento
pack of 8 ea
Produttore/marchio commerciale
Hettich 5247
tecniche
centrifugation: suitable
Compatibilità
for use with 5051 (buckets)
Descrizione generale
- compatible with bucket/carriers 5051 and 5628
Note legali
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
Richiesto ma non fornito
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)