Z617822
Greiner tissue culture tube with screw cap
capacity 14 mL
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.22
Prodotti consigliati
Materiali
round bottom transparent polystyrene
screw top cap
Sterilità
sterile
Confezionamento
pack of 1,000 ea
Produttore/marchio commerciale
Greiner 163160
Capacità
14 mL
diam. × lung.
16 mm × 100 mm
Descrizione generale
Greiner CELLSTAR® is manufactured from crystal clearpolystyrene and has improved cell adhesion through physical surface treatment.Non-skirted, supplied with a red screw cap.
Caratteristiche e vantaggi
- Sterile
- Free detectable DNase, human DNA, RNase
- Non cytotoxic and non pyrogenic
Note legali
CELLSTAR is a registered trademark of Greiner Bio-One GmbH
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)