Z325767
BRAND® BLAUBRAND® graduated pipette, calibrated to contain
capacity 0.1 mL
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
AR-Glas®
Caratteristiche
class A
graduation
subdivision 0.001 mL
supplementary to DIN range
Confezionamento
pack of 12
Produttore/marchio commerciale
BRAND 27702
Campo di misura
accuracy: 0.001 mL
Lunghezza
360 mm
Capacità
0.1 mL
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Protocolli
This page contains detailed information on working with and handling pipettes and pipetting aids.