Z359025
Nalgene® cryogenic vials, System 100
capacity 1 mL
Sinonimo/i:
cryostorage vial, cryovial cryotube
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
colorless tube
conical bottom
polypropylene
polypropylene caps
polypropylene tube
silicone gasket
Sterilità
sterile (certified)
sterile; irradiated
Caratteristiche
External thread
Confezionamento
pack of 500 ea (20 x 25 ea)
Produttore/marchio commerciale
Nalgene® 5000-1012
Parametri
-150 °C min. temp.
tecniche
cryopreservation: suitable
Capacità
1 mL
Diam. tubo
11.68 mm
Descrizione generale
The silicone seal is manufactured without the talc lubricant, so does not require extra cleaning prior to use.
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)