CLS430658
Fiale criogeniche Corning®, filettatura esterna
capacity 1.2 mL
Sinonimo/i:
cryovials
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
cap (External threaded)
conical bottom tube (self-standing)
polypropylene (Threaded)
Descrizione
conical bottom
Sterilità
sterile; γ-irradiated (certified nonpyrogenic)
Caratteristiche
self-standing
Confezionamento
pack of 50 ea
case of 500 ea
Produttore/marchio commerciale
Corning 430658
Parametri
-196 °C min. temp.
tecniche
cryopreservation: suitable
Capacità
1.2 mL
Colore
natural
Raccordi
cap (External Thread)
Categorie correlate
Caratteristiche e vantaggi
- Le vial criogeniche sono realizzate in polipropilene per sopportare temperature fino a −196 °C.
- Le vial hanno un tappo filettato e una rondella in silicone per garantire una tenuta sicura
- Possono essere dotate di codice colore con inserti.
- Tutte le vial hanno uno speciale design della base che consente l′inserimento nel rack criogenico, per consentirne l′uso con una sola mano.
- Queste vial presentano delle tacche nere facilmente visibili per una misurazione precisa del volume.
- Presentano ampi spazi sui quali riportare i dati del campione e/o i parametri sperimentali
- Non presentano livelli rilevabili di RNasi/DNasi.
- Sono sterilizzate con raggi gamma
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
CLS430658-500EA | 4061833887301 |