Key Documents
Z359017
CryoBox Nalgene®
CryoBox 100, 10 × 10 array
Sinonimo/i:
cryovial storage box, freezer storage
About This Item
Codice UNSPSC:
41123304
NACRES:
NB.22
Materiali
polycarbonate
Caratteristiche
Holds 100 x 1.2 -2.0 mL vials
Confezionamento
pack of 10 ea
Produttore/marchio commerciale
Nalgene® 5026-1010
tecniche
cryopreservation: suitable
Lungh. × Largh. × Alt.
5 1/4 in. × 5 1/4 in. × 2 1/16 in.
Descrizione generale
For ultra-compact storage of 1.0ml and 1.5ml System 100 vials or other similar-sized vials. Box fits most existing vertical racks with 2in. shelf spacing.
Per la conservazione a temperatura ultra-bassa di fiale criogeniche in freezer meccanici o ad azoto liquido. Intervallo di temperature utilizzabili: −da 196 a +121 °C. I numeri impressi sul sistema con griglia nella scatola corrispondono ai numeri stampati sul coperchio. Il coperchio è fissato nella scatola quindi le scritte corrispondono sempre. È possibile scrivere a pennarello sulle scatole.
Note legali
CryoBoxes is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries