R0888
CryoBox Nalgene®™
9 × 9 Array For 1.2 and 2.0 mL vials
Sinonimo/i:
cryovial storage box, freezer storage
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
polycarbonate
Caratteristiche
Holds 81 x 1.2 -2.0 mL vials
Confezionamento
pack of 4 ea
Produttore/marchio commerciale
Nalgene® 5026-0909
tecniche
cryopreservation: suitable
Lungh. × Largh. × Alt.
5 1/4 in. × 5 1/4 in. × 2 in.
Misura
133x133x52 mm
Descrizione generale
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)