Documenti fondamentali
Z331279
Lenz® dropping funnel with pressure equalizing arm
capacity 500 mL, joint: ST/NS 29/32, PTFE key
About This Item
Codice UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
Materiali
PTFE key
cylindrical
Giunto
joint: ST/NS29/32
Caratteristiche
graduated
Produttore/marchio commerciale
Lenz 4.3758.14
Capacità
500 mL
Foro
4.0 mm
Descrizione generale
Discharge tube with standard ground cone and drip tip.
Note legali
Lenz is a registered trademark of Lenz GmbH
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)