Z331139
Lenz® dropping funnel with pressure equalizing arm
capacity 50 mL, joint: ST/NS 14/23, glass key
About This Item
Codice UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
Prodotti consigliati
Materiali
cylindrical
glass key
Giunto
joint: ST/NS14/23
Caratteristiche
graduated
Produttore/marchio commerciale
Lenz 4.3528.11
Capacità
50 mL
Foro
2.5 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
Discharge tube with standard ground cone and drip tip.
Note legali
Lenz is a registered trademark of Lenz GmbH
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)