Documenti fondamentali
Z330884
Lenz® Squibb separating funnel
funnel capacity 500 mL, joint: ST/NS 29/32, glass key, graduated: no
About This Item
Codice UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
Materiali
borosilicate glass 3.3
glass key
Giunto
joint: ST/NS29/32
Caratteristiche
graduated: no
Produttore/marchio commerciale
Bistabil®
Lenz 4.0100.58
Capacità imbuto
500 mL
Foro
4.0 mm
Note legali
Bistabil is a registered trademark of Lenz GmbH
Lenz is a registered trademark of Lenz GmbH
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)