Documenti fondamentali
Z548634
Sigma-Aldrich
Aldrich® addition funnel
capacity 100 mL, joint: ST/NS 24/40
Sinonimo/i:
funnel glass, glass funnel, glass funnels
About This Item
Codice UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
Giunto
joint: ST/NS24/40
Altezza
320 mm
Capacità
100 mL
Categorie correlate
Descrizione generale
Cylindrical style with 2 mm PTFE stopcock (4 mm for 500 mL capacity).
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z548634-1EA4061837635779